Manganeso (II) bromuro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibromuro de manganeso
207860250
207861000
ACRO207860250EA
121
EUR
ACRO207860250
ACRO207861000
Manganeso (II) bromuro, anhidro 99%
Manganeso (II) bromuro
Formula:
Br₂Mn MW: 214.75 g/mol Pto. de fusión: 698 Densidad: 4.38 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011113 Núm. CAS: 13446-03-2 EINECS: 236-591-9 Índice Merck: 12,05765 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |