Manganeso (II) bromuro, anhidro 99% H₂O <0.3%, en polvo -100 Mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dibromuro de manganeso
32736.09 32736.18
32736.09EA 92.8 EUR
32736.09 32736.18
Manganeso (II) bromuro, anhidro 99% H₂O <0.3%, en polvo -100 Mesh
Manganeso (II) bromuro
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing and reducing agents. Store at room temperature. Handle under dry protective gas.
Formula: Br₂Mn
MW: 214.75 g/mol
Pto. de fusión: 698
Densidad: 4.38
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011113
Núm. CAS: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Índice Merck: 14,5725