Manganeso (II) bromuro tetrahidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dibromuro de manganeso tetrahidrato
44443.09 44443.18
44443.09EA 81.7 EUR
44443.09 44443.18
Manganeso (II) bromuro tetrahidrato ≥99.9% (metals basis)
Manganeso (II) bromuro tetrahidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-20-6 Molecular Formula: MnBr2.xH2O Formula Weight: 214.76(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 64.3° dec. Merck Reference: 14,5725 MDL No.: MFCD00149791
Formula: Br₂Mn·4H₂O
MW: 286.81 g/mol
Pto. de fusión: 64.3 °C (desc.)
Densidad: 4.38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149791
Núm. CAS: 10031-20-6
EINECS: 236-591-9
Índice Merck: 14,5725