Manganeso (II) bromuro, anhidro 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibromuro de manganeso
A18321.14
A18321.22
A18321.14EA
92.7
EUR
A18321.14
A18321.22
Manganeso (II) bromuro, anhidro 95%
Manganeso (II) bromuro
Purity: 95%
CAS No.: 13446-03-2
Molecular Formula: MnBr2
Formula Weight: 214.76
Odour: Odourless
Melting Point: 698°
MDL No.: MFCD00011113
Formula:
Br₂Mn MW: 214.75 g/mol Pto. de fusión: 698 Densidad: 4.38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011113 Núm. CAS: 13446-03-2 EINECS: 236-591-9 Índice Merck: 14,5725 |