Manganeso (II) cloruro, anhidro 99+% 80 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Manganese dichloride
223610500 223610100
ACRO223610500EA 178 EUR
ACRO223610500 ACRO223610100
Manganeso (II) cloruro, anhidro 99+% 80 mesh
Manganeso (II) cloruro
Formula: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Pto. Ebullición: 1190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 650 °C
Densidad: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011114
Núm. CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,05768
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in dilute HCl) Clear solution
Particle size -80 mesh