Manganeso (II) cloruro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 62.3 EUR
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Manganeso (II) cloruro 97%
Manganeso (II) cloruro
Formula: MnCl₂
Pto. Ebullición: 1190 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 650 °C
Densidad: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011114
Núm. CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,05768
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm