Manganeso (II) cloruro, anhydrous 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Manganese dichloride
11868.36
11868.A3
11868.A9
11868.36EA
46.4
EUR
11868.36
11868.A3
11868.A9
Manganeso (II) cloruro, anhydrous 97%
Manganeso (II) cloruro
Purity: 97%
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: Crystalline/Flake
Density: 2.977
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 650°
Boiling Point: 1190°
Merck Reference: 14,5728
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011114
Formula:
MnCl₂ MW: 125.84 g/mol Pto. Ebullición: 1190 °C Pto. de fusión: 650 Densidad: 2.977 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011114 Núm. CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5728 |