Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Manganese dichloride
Ampuled under argon
14464.06
14464.14
14464.22
14464.06EA
117
EUR
14464.06
14464.14
14464.22
Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Manganeso (II) cloruro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.977
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 650°
Boiling Point: 1190°
Merck Reference: 14,5728
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011114
Formula:
MnCl₂ Pto. Ebullición: 1190 °C Pto. de fusión: 650 °C Densidad: 2,977 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011114 Núm. CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,5728 |