Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Manganese dichloride
Ampuled under argon
14697.06 14697.14
14697.06EA 118 EUR
14697.06 14697.14
Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Manganeso (II) cloruro
Purity: 99.998% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114
Formula: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1190 °C
Pto. de fusión: 650
Densidad: 2.977
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011114
Núm. CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,5728