Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Manganese dichloride
Ampuled under argon
42844.04 42844.09 42844.18
42844.04EA 48.5 EUR
42844.04 42844.09 42844.18
Manganeso (II) cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Manganeso (II) cloruro
Purity: 99.99% CAS No.: 7773-01-5 Molecular Formula: Cl2Mn Formula Weight: 125.84 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.977 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 650° Boiling Point: 1190° Merck Reference: 14,5728 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011114
Formula: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Pto. Ebullición: 1190 °C
Pto. de fusión: 650 °C
Densidad: 2,977
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011114
Núm. CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,5728