Manganeso (II) cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Manganese dichloride
MQ200
8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 69.3 EUR
8.05930.0100 8.05930.0500
Manganeso (II) cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Manganeso (II) cloruro
Formula: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1190
Pto. de fusión: 650
Densidad: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011114
Núm. CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,05768
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)