Manganeso (II) carbonato (≥44% Mn)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Manganous carbonate
14324.36
14324.A3
14324.36EA
46.6
EUR
14324.36
14324.A3
Manganeso (II) carbonato (≥44% Mn)
Manganeso (II) carbonato
CAS No.: 598-62-9
Molecular Formula: CMnO3
Formula Weight: 114.95
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.125
Appearance: Light brown to violet
Odour: Odourless
Melting Point: 350° dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute inorganic acids
Merck Reference: 14,5726
MDL No.: MFCD00011116
Pigment, varnish drier
Formula:
CMnO₃ MW: 114.95 g/mol Pto. de fusión: 350 °C (desc.) Densidad: 3.125 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011116 Núm. CAS: 598-62-9 EINECS: 209-942-9 Índice Merck: 13,05749 |