Manganeso (II) carbonato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Manganous carbonate
14344.30 14344.A1
14344.30EA 65.8 EUR
14344.30 14344.A1
Manganeso (II) carbonato ≥99.9%
Manganeso (II) carbonato
Purity: 99.9% CAS No.: 598-62-9 Molecular Formula: MnCO3 Formula Weight: 114.95 Physical Form: Powder Density: 3.125 Appearance: Light brown to violet Odour: Odourless Melting Point: 350° dec. Merck Reference: 14,5726 MDL No.: MFCD00011116
Formula: CMnO₃
MW: 114.95 g/mol
Pto. de fusión: 350 °C (desc.)
Densidad: 3.125
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011116
Núm. CAS: 598-62-9
EINECS: 209-942-9
Índice Merck: 13,05749