Manganeso (II) carbonato ≥99.985% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Manganous carbonate
40756.06
40756.14
40756.22
40756.06EA
43.7
EUR
40756.06
40756.14
40756.22
Manganeso (II) carbonato ≥99.985% (metals basis), Puratronic®
Manganeso (II) carbonato
Purity: 99.985%
CAS No.: 598-62-9
Molecular Formula: CMnO3
Formula Weight: 114.95
Physical Form: Powder
Density: 3.125
Appearance: Pale brown to dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 350° dec.
Merck Reference: 14,5726
MDL No.: MFCD00011116
Formula:
CMnO₃ MW: 114.95 g/mol Pto. de fusión: 350 °C (desc.) Densidad: 3.125 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011116 Núm. CAS: 598-62-9 EINECS: 209-942-9 Índice Merck: 14,5726 |