Manganeso (III) fluoruro ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
13069.09
13069.18
13069.09EA
86.6
EUR
13069.09
13069.18
Manganeso (III) fluoruro ≥98% (metals basis)
Manganeso (III) fluoruro
Purity: 98%
CAS No.: 7783-53-1
Molecular Formula: MnF3
Formula Weight: 111.93
Physical Form: Crystalline
Density: 3.54
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,5741
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016223
Formula:
F₃Mn MW: 111,93 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,54 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016223 Núm. CAS: 7783-53-1 EINECS: 232-006-6 UN: 3087 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,5741 |