Manganeso (II) ioduro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Manganous iodide
32808.09
32808.18
32808.09EA
105
EUR
32808.09
32808.18
Manganeso (II) ioduro, anhidro 98%
Manganeso (II) ioduro
Purity: 98%
CAS No.: 7790-33-2
Molecular Formula: I2Mn
Formula Weight: 308.75
Physical Form: Powder
Density: 5.0
Appearance: White to pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: 638°
Solubility: Soluble in water with gradual decomposition. Soluble in alcohol
Merck Reference: 14,5732
MDL No.: MFCD00016225
Formula:
I₂Mn MW: 308.75 g/mol Pto. de fusión: 638 Densidad: 5.0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016225 Núm. CAS: 7790-33-2 EINECS: 232-201-6 Índice Merck: 14,5732 |