Potasio dihidrogenofosfato, anhydrous 99,5 Acidimetry, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
MQ100
5.43841.0100 5.43841.0250
5.43841.0100EA 155 EUR
5.43841.0100 5.43841.0250
Potasio dihidrogenofosfato, anhydrous 99,5 Acidimetry, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2.33 g/cm³ (21.5 °C)
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidometric) ≥99,5%
Identity Passes test
Ca (calcium) ≤0,50 ppm
Cu (copper) ≤0,005 ppm
Fe (iron) ≤0,10 ppm
Mg (magnesium) ≤0,50 ppm
Na (sodium) ≤20,0 ppm
HPLC gradient suitability test, chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%