Manganeso (II) ioduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Manganous iodide
Ampuled under argon
35710.04 35710.09
35710.04EA 187 EUR
35710.04 35710.09
Manganeso (II) ioduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Manganeso (II) ioduro
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-33-2 Molecular Formula: I2Mn Formula Weight: 308.75 Physical Form: Powder/Flakes, Ampouled under argon Density: 5.0 Appearance: White to pink to red Odour: Odourless Melting Point: 638° Merck Reference: 14,5732 MDL No.: MFCD00016225
Formula: I₂Mn
MW: 308.75 g/mol
Pto. de fusión: 638
Densidad: 5.0
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016225
Núm. CAS: 7790-33-2
EINECS: 232-201-6
Índice Merck: 14,5732