Manganeso (II) óxido 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Manganeso óxido, Óxido de manganeso
11870.36 11870.A3 11870.F7
11870.36EA 48.9 EUR
11870.36 11870.A3 11870.F7
Manganeso (II) óxido 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Manganeso (II) óxido
Purity: 99% CAS No.: 1344-43-0 Molecular Formula: MnO Formula Weight: 70.94 Physical Form: +200 Mesh Powder Density: 5.0 Appearance: Green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016226
Formula: MnO
MW: 70,94 g/mol
Pto. de fusión: 1840 °C
Densidad: 5,0
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016226
Núm. CAS: 1344-43-0
EINECS: 215-695-8