Manganeso (II) óxido ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Manganeso óxido, Óxido de manganeso
44441.09
44441.18
44441.09EA
180
EUR
44441.09
44441.18
Manganeso (II) óxido ≥99.99% (metals basis)
Manganeso (II) óxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: Powder/Chunks
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Formula:
MnO MW: 70.94 g/mol Pto. de fusión: 1840 Densidad: 5.0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016226 Núm. CAS: 1344-43-0 EINECS: 215-695-8 |