Manganeso (III) óxido ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trióxido de dimanganeso
87791.36
87791.A3
87791.36EA
216
EUR
87791.36
87791.A3
Manganeso (III) óxido ≥98%
Manganeso (III) óxido
Purity: 98%
CAS No.: 1317-34-6
Molecular Formula: Mn2O3
Formula Weight: 157.86
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.50
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
Merck Reference: 14,5737
MDL No.: MFCD00016217
Formula:
Mn₂O₃ MW: 157,87 g/mol Pto. de fusión: 1080 °C (desc.) Densidad: 4,50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016217 Núm. CAS: 1317-34-6 EINECS: 215-264-4 Índice Merck: 14,5737 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)