Manganeso (IV) óxido 99.99+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
193470050 193470250 193471000
ACRO193470050EA 73.7 EUR
ACRO193470050 ACRO193470250 ACRO193471000
Manganeso (IV) óxido 99.99+% (trace metals basis)
Manganeso (IV) óxido
Formula: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Pto. de fusión: 535 °C (desc.)
Densidad: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Índice Merck: 14,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm