Manganeso (IV) óxido 88%, electrolytically precipitated, active
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
203191000 203195000 203190025
ACRO203191000EA 35.5 EUR
ACRO203191000 ACRO203195000 ACRO203190025
Manganeso (IV) óxido 88%, electrolytically precipitated, active
Manganeso (IV) óxido
Formula: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Pto. de fusión: 535 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥83 % (on dried substance)
Additional info Oxidation activity: >60% (yield)