Manganeso (IV) óxido 80-85%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
213490010 213490250 213490025
ACRO213490010EA 114 EUR
ACRO213490010 ACRO213490250 ACRO213490025
Manganeso (IV) óxido 80-85%, en polvo
Manganeso (IV) óxido
Formula: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Pto. de fusión: 535 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Índice Merck: 14,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey Powder
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with Na2S2O3 ≥80 %
Silicate (as SiO2) ≤7 %
Iron (Fe) ≤1 %
Insoluble matter ≤10 % (in HCl)