Manganeso (IV) óxido 99% -10 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 42.4 EUR
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Manganeso (IV) óxido 99% -10 mesh
Manganeso (IV) óxido
Formula: MnO₂
Densidad: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Índice Merck: 14,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %