Manganeso (IV) óxido ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
10805.14
10805.22
10805.06
10805.14EA
273
EUR
10805.14
10805.22
10805.06
Manganeso (IV) óxido ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Manganeso (IV) óxido
Purity: 99.997%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Formula:
MnO₂ MW: 86,94 g/mol Pto. de fusión: 535 °C (desc.) Densidad: 5,026 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003463 Núm. CAS: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Índice Merck: 14,5730 |