Manganeso (IV) óxido Mn ≥ 58%, tech., activado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
14340.09
14340.22
14340.36
14340.09EA
27.5
EUR
14340.09
14340.22
14340.36
Manganeso (IV) óxido Mn ≥ 58%, tech., activado
Manganeso (IV) óxido
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Solubility: Insoluble in water, nitric acid, sulfuric acid. Soluble in HCl. In presence of hydrogen peroxide or oxalic acid soluble in dilute HNO3 and H2SO4
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
As an oxidizing agent, source of metallic manganese, deColourizing glass, painting porcelain, as an analytical reagent
Formula:
MnO₂ MW: 86,94 g/mol Pto. de fusión: 535 °C (desc.) Densidad: 5,026 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003463 Núm. CAS: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Índice Merck: 14,5730 |