Manganeso (IV) óxido ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
42250.30
42250.A1
42250.30EA
119
EUR
42250.30
42250.A1
Manganeso (IV) óxido ≥99.9% (metals basis)
Manganeso (IV) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Formula:
MnO₂ MW: 86.94 g/mol Pto. de fusión: 535 °C (desc.) Densidad: 5.026 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003463 Núm. CAS: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Índice Merck: 14,5730 |