Manganeso (IV) óxido ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
A10765.36EA 87.2 EUR
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
Manganeso (IV) óxido ≥98%
Manganeso (IV) óxido
Purity: 98% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Formula: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Pto. de fusión: 535 °C (desc.)
Densidad: 5,026
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Índice Merck: 14,5730