Manganeso (IV) óxido ≥89.0%, en polvo, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05957.1000 1.05957.9025
1.05957.1000EA 126 EUR
1.05957.1000 1.05957.9025
Manganeso (IV) óxido ≥89.0%, en polvo, Supelco®
Manganeso (IV) óxido
Formula: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Pto. de fusión: 535
Densidad: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Índice Merck: 14,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (manganometric) ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.1 %
Ba (Barium) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.0 %
Fe (Iron) ≤ 1.5 %
Loss on drying (105 °C) ≤ 0.3 %