Manganeso (IV) óxido para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
8.05958.0100EA 41.3 EUR
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
Manganeso (IV) óxido para síntesis
Manganeso (IV) óxido
Formula: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Pto. de fusión: 535
Densidad: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Índice Merck: 14,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable