Manganeso (IV) óxido ≥90% (RT), grado técnico, activado, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Manganeso dióxido, Dióxido de manganeso
63548-1KG 63548-250G
63548-1KGEA 146 EUR
63548-1KG 63548-250G
Manganeso (IV) óxido ≥90% (RT), grado técnico, activado, Fluka™
Manganeso (IV) óxido
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formula: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Pto. de fusión: 535 Dec.
Densidad: 5.21 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003463
Núm. CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Índice Merck: 14,05730
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Identity complying
Assay Min. 90.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1.5 %