Dibromuro de cobalto, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
23149.18
23149.30
23149.18EA
99.7
EUR
23149.18
23149.30
Dibromuro de cobalto, anhidro 97%
Dibromuro de cobalto
Purity: 97%
CAS No.: 7789-43-7
Molecular Formula: CoBr2
Formula Weight: 218.75
Physical Form: Crystalline
Density: 4.909
Appearance: Green
Melting Point: 678°(in N2)
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, acetone, methyl acetate
Merck Reference: 14,2435
MDL No.: MFCD00016017
Formula:
Br₂Co Pto. de fusión: 678 °C(in N{2}) Densidad: 4,909 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016017 Núm. CAS: 7789-43-7 EINECS: 232-166-7 Índice Merck: 14,2435 |