Dibromuro de cobalto, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
40319.03
40319.06
40319.03EA
152
EUR
40319.03
40319.06
Dibromuro de cobalto, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Dibromuro de cobalto
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-43-7
Molecular Formula: CoBr2
Formula Weight: 218.75
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.909
Appearance: Green
Melting Point: 678° (in N2)
Merck Reference: 14,2435
MDL No.: MFCD00016017
Formula:
Br₂Co Pto. de fusión: 678 °C (in N{2}) Densidad: 4,909 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016017 Núm. CAS: 7789-43-7 EINECS: 232-166-7 Índice Merck: 14,2435 |