Hierro (II) bromuro, anhydrous 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dibromuro de hierro
31154.06
31154.14
31154.22
31154.06EA
56.7
EUR
31154.06
31154.14
31154.22
Hierro (II) bromuro, anhydrous 98
Hierro (II) bromuro
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-46-0
Molecular Formula: Br2Fe
Formula Weight: 215.67
Physical Form: Granular
Density: 4.636
Appearance: Green to dark yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 684°
Merck Reference: 14,4042
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016081
Formula:
Br₂Fe MW: 215.66 g/mol Pto. de fusión: 684 °C Densidad: 4.636 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016081 Núm. CAS: 7789-46-0 EINECS: 232-168-8 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,4042 |