Hierro (III) bromuro, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tribromuro de hierro
31125.14
31125.22
31125.06
31125.14EA
214
EUR
31125.14
31125.22
31125.06
Hierro (III) bromuro, anhidro 98+%
Hierro (III) bromuro
Purity: 98+%
CAS No.: 10031-26-2
Molecular Formula: FeBr3
Formula Weight: 295.57
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,4018
MDL No.: MFCD00016082
Formula:
Br₃Fe MW: 295.56 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016082 Núm. CAS: 10031-26-2 EINECS: 233-089-1 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,4018 |