Iridio (IV) bromuro ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39493.02
39493.04
39493.02EA
171
EUR
39493.02
39493.04
Iridio (IV) bromuro ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridio (IV) bromuro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-64-2
Molecular Formula: IrBr4
Formula Weight: 511.84
Physical Form: Crystalline
Odour: Acrid
MDL No.: MFCD00049467
Formula:
Br₄Ir MW: 511.84 g/mol Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049467 Núm. CAS: 7789-64-2 EINECS: 232-180-3 |