Níquel (II) bromuro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
203360500
203360100
203362500
ACRO203360500EA
128
EUR
ACRO203360500
ACRO203360100
ACRO203362500
Níquel (II) bromuro 99%
Níquel (II) bromuro
Formula:
Br₂Ni Pto. de fusión: 963 °C Densidad: 5,09 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011141 Núm. CAS: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,06585 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Brown Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤6 % (K.F.) |