Níquel (II) bromuro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
53115.18
53115.30
53115.18EA
127
EUR
53115.18
53115.30
Níquel (II) bromuro, anhidro 99%
Níquel (II) bromuro
Purity: 99%
CAS No.: 13462-88-9
Molecular Formula: Br2Ni
Formula Weight: 218.53
Physical Form: Crystalline
Density: 5.098
Melting Point: 963°
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Formula:
Br₂Ni Pto. de fusión: 963 °C Densidad: 5,098 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011141 Núm. CAS: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6502 |