Paladio (II) bromuro 39,8-40,1% Pd
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
195190020
195190100
ACRO195190020EA
318
EUR
ACRO195190020
ACRO195190100
Paladio (II) bromuro 39,8-40,1% Pd
Paladio (II) bromuro
Formula:
Br₂Pd Densidad: 5,173 g/cm³ (16 °C) |
Número MDL:
MFCD00011170 Núm. CAS: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red-brown to black Powder or crystals |
Assay | 39.8 to 40.1 % (Pd) |
Calcium (Ca) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Gold (Au) | ≤20 ppm |
Iridium (Ir) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Platinum (Pt) | ≤100 ppm |
Rhodium (Rh) | ≤100 ppm |
Ruthenium (Ru) | ≤100 ppm |
Silicon (Si) | ≤50 ppm |
Silver (Ag) | ≤20 ppm |