Paladio (II) bromuro ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibromuro de paladio
43697.03
43697.06
43697.03EA
184
EUR
43697.03
43697.06
Paladio (II) bromuro ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Paladio (II) bromuro
Purity: 99.998%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00011170
Formula:
Br₂Pd MW: 266.23 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 5.173 g/cm³ (16 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011170 Núm. CAS: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |