Platino (II) bromuro (≥54,5% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12172.03
12172.06
12172.03EA
144
EUR
12172.03
12172.06
Platino (II) bromuro (≥54,5% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Platino (II) bromuro
Purity: 99.9%
CAS No.: 13455-12-4
Molecular Formula: PtBr2
Formula Weight: 354.91
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00011180
Formula:
Br₂Pt Densidad: 6,652 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011180 Núm. CAS: 13455-12-4 EINECS: 236-648-8 |