Dicloruro de cobalto, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 55.1 EUR
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Dicloruro de cobalto, anhidro 97%
Dicloruro de cobalto
Formula: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1049
Pto. de fusión: 735
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010938
Núm. CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02498
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm