Dicloruro de cobalto, anhidro ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalto (II) cloruro
12303.18
12303.30
12303.18EA
115
EUR
12303.18
12303.30
Dicloruro de cobalto, anhidro ≥99.7% (metals basis)
Dicloruro de cobalto
Purity: 99.7%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: Powder
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ether, glycerol, and pyridine
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formula:
Cl₂Co MW: 129.84 g/mol Pto. Ebullición: 1049 °C Pto. de fusión: 735 Densidad: 3.367 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010938 Núm. CAS: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2437 |