Dicloruro de cobalto, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
13666.03
13666.06
13666.14
13666.03EA
78.1
EUR
13666.03
13666.06
13666.14
Dicloruro de cobalto, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Dicloruro de cobalto
Purity: 99.9%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formula:
Cl₂Co Pto. Ebullición: 1049 °C Pto. de fusión: 735 °C Densidad: 3,367 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010938 Núm. CAS: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2437 |