Dicloruro de cobalto, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro
B22031.14 B22031.22 B22031.36
B22031.14EA 37.9 EUR
B22031.14 B22031.22 B22031.36
Dicloruro de cobalto, anhidro 97%
Dicloruro de cobalto
Purity: 97% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Formula: Cl₂Co
MW: 129,84 g/mol
Pto. Ebullición: 1049 °C
Pto. de fusión: 735 °C
Densidad: 3,367
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010938
Núm. CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2437