Dicloruro de cobalto, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 64.7 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Dicloruro de cobalto, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Dicloruro de cobalto
Formula: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1049
Pto. de fusión: 735
Densidad: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010938
Núm. CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02498
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)