Hierro (II) cloruro, anhidro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de hierro
31141.06 31141.18 31141.30
31141.06EA 89.4 EUR
31141.06 31141.18 31141.30
Hierro (II) cloruro, anhidro ≥99.5% (metals basis)
Hierro (II) cloruro
Purity: 99.5% CAS No.: 7758-94-3 Molecular Formula: Cl2Fe Formula Weight: 126.75 Physical Form: Powder Density: 3.160 pH: 2.5 Melting Point: 674° Boiling Point: 1023° Solubility: Freely soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,4043 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011004
Formula: Cl₂Fe
MW: 126.75 g/mol
Pto. Ebullición: 1023 °C
Pto. de fusión: 674
Densidad: 3.160
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011004
Núm. CAS: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,4043