Hierro (III) cloruro, anhidro 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
169430010 169430025 169430050 169430100 169430250
ACRO169430010EA 79.4 EUR
ACRO169430010 ACRO169430025 ACRO169430050 ACRO169430100 ACRO169430250
Hierro (III) cloruro, anhidro 98%, puro
Hierro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 260 °C
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011005
Núm. CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04048
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to black Powder
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤1000 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤3000 ppm
Zinc (Zn) ≤1000 ppm