Hierro (III) cloruro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12357.09
12357.22
12357.A1
12357.A7
12357.C4
12357.09EA
54.7
EUR
12357.09
12357.22
12357.A1
12357.A7
12357.C4
Hierro (III) cloruro, anhidro 98%
Hierro (III) cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 7705-08-0
Molecular Formula: Cl3Fe
Formula Weight: 162.21
Physical Form: Crystalline
Density: 2.90
Appearance: Black
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 306°
Boiling Point: 316°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone. Slightly soluble in CS2. Insoluble in ethyl acetate
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 1773
MDL No.: MFCD00011005
Formula:
FeCl₃ Pto. Ebullición: 316 °C Pto. de fusión: 306 °C Densidad: 2,90 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011005 Núm. CAS: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4019 |